Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 4571 ALU
L’embout de sécurité en aluminium assure une protection légère des orteils. Traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 4571/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.26000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours avec trame en textile respirant
- Noir/bleu
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Velours | |
Antidérapant | |
4571 |
Noir | |
47 | |
PUR | |
Aluminium |