Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 4580 ALU
L’embout de sécurité en aluminium assure une protection légère des orteils. Traitement Sanitized™.
Brand: Abeba™ 4580/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Additional Details : Poids : 1.10700kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Cuir blanc/bleu lisse
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Modèle supprimé
Specifications
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
4580 |
Blanc | |
46 | |
PUR | |
Aluminium |