Learn More
Creatine kinase MT 1A Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18611438 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611438 20 μg 20µL
18688388 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18611438 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP30567120ul
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Creatine kinase MT 1A Polyclonal specifically detects Creatine kinase MT 1A in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Creatine kinase MT 1A
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène Acidic-Type Mitochondrial Creatine Kinase, CKMT, CKMT1, CKMT1A, Creatine Kinase U-Type, Mitochondrial, Creatine Kinase, Mitochondrial 1 (Ubiquitous), Creatine Kinase, Mitochondrial 1A, EC 2.7.3.2, Mia-CK, Ubiquitous Mitochondrial Creatine Kinase, U-MtCK
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 258-417 of human Creatine kinase MT 1A (NP_001015001.1). FLIWVNEEDHTRVISMEKGGNMKRVFERFCRGLKEVERLIQERGWEFMWNERLGYILTCPSNLGTGLRAGVHIKLPLLSKDSRFPKILENLRLQKRGTGGVDTAATGGVFDISNLDRLGKSEVELVQLVIDGVNYLIDCERRLERGQDIRIPTPVIHTKH
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 20 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 548596
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus