missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Creatine Kinase, Muscle/CKMM Antibody (CKMM/3341), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08304AF594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Creatine Kinase, Muscle/CKMM Monoclonal antibody specifically detects Creatine Kinase, Muscle/CKMM in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spécification
| Creatine Kinase, Muscle/CKMM | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| CKMMcreatine kinase M-type, Creatine Kinase Isoenzyme, Creatine kinase M chain, creatine kinase, muscle, creatine kinase-M, EC 2.7.3, EC 2.7.3.2, M-CK | |
| Recombinant full-length Creatine Kinase, Muscle/CKMM protein (Uniprot: P06732) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| CKMM/3341 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 1158 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu