Learn More
JG Finneran Associates™ Crimp Caps
Use these caps with standard 11mm chromatography vials. JG Finneran™ Crimp Caps feature an open top for filling and retrieving samples with a syringe.
115.00€ - 467.00€
Spécification
Quantité 1000/boîte
Type Crimp Cap
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Couleur Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau Prix Quantité et disponibilité  
10055600
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5110-11
Argent PTFE, Aluminum
121.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 21-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10701242
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5110-20
Argent PTFE, Aluminum
238.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10401021
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5140-11
Rouge, Argent PTFE, Caoutchouc, Aluminum
115.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12432940
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5140-11B
Rouge, Blue PTFE, Caoutchouc, Aluminum
143.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12442940
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5140-11G
Rouge, Green PTFE, Caoutchouc, Aluminum
147.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12452940
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5140-11R
Rouge PTFE, Caoutchouc, Aluminum
147.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12492940
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5150-11
Silver PTFE, Silicone, Aluminum
245.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12462940
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5140-11Y
Rouge, Yellow PTFE, Caoutchouc, Aluminum
147.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10117220
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5150-20
Argent PTFE, Silicone, Aluminum
467.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10380951
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5540-11
Rouge, Clear PTFE, Caoutchouc, Poly
166.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10432741
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5550-11
Clear PTFE, Silicone, Poly
212.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
  • Made of the highest quality aluminum
  • With PTFE seal
  • Seals are available in a variety of colors for easy sample identification
Spécification
Spécification
1000/boîte
Crimp Cap