Description
CRISPR-Cas9 Polyclonal specifically detects CRISPR-Cas9 in S. pyogenes samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
Spécification
| Antigène | CRISPR-Cas9 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/ml |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000, ELISA 1:25000-1:30000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1ug/mL, Immunofluorescence |
| Formule | 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | Q99ZW2, Q99ZW2, Q99ZW2, Q99ZW2 |
| Alias de gène | Cas9, CRISPR, CRISPR-associated protein 9 nuclease |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |