missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CrkRS Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
CrkRS Polyclonal antibody specifically detects CrkRS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigène | CrkRS |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Alexa Fluor 750 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | Cdc2-related kinase, arginine/serine-richCrkRS, Cell division cycle 2-related protein kinase 7, Cell division protein kinase 12, CRK7CDC2-related protein kinase 7, CRKR, CRKRS, cyclin-dependent kinase 12, EC 2.7.11, EC 2.7.11.23, hCDK12, KIAA0904EC 2.7.11.22 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human CrkRS (NP_057591.2).,, Sequence:, MPNSERHGGKKDGSGGASGTLQPSSGGGSSNSRERHRLVSKHKRHKSKHSKDMGLVTPEAASLGTVIKPLVEYDDISSDSDTFSDDMAFKLDRRENDERRGSDRSDRLHKHRHHQHRRSRDLLKAKQTEKEKSQEVSSKSGSMKDRISGSSKRSNEETDDYGKAQVAKSSSKESRSSKLHKEKTRKERELKSGHKDRSKSHRKRETPKSYKTVDSPKRRSRSPHRKWSDSSKQDDSPSGASYGQDYDLSPSRSHTSSNYDSYKKSPGSTSRRQSVSPPYKEPSAYQSSTRSPSPYSRRQR |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Quantité | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?