Learn More
CRMP1 Antibody [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30497971 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30497971 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30497971 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338009AF750
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
CRMP1 Polyclonal antibody specifically detects CRMP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CRMP1
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 750
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène collapsin response mediator protein 1DRP1, CRMP-1, dihydropyrimidinase-like 1, dihydropyrimidinase-related protein 1, DPYSL1DRP-1dihydropyrimidinase related protein-1, ULIP3, ULIP-3, Unc-33-like phosphoprotein 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 460-540 of human CRMP1 (NP_001304.1).,, Sequence:, NVNKGMGRFIPRKAFPEHLYQRVKIRNKVFGLQGVSRGMYDGPVYEVPATPKYATPAPSAKSSPSKHQPPPIRNLHQSNFS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1400
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG