Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE en forme de croix
À utiliser avec des récipients, cuves, agitateurs et plaques chauffantes à agitation. Les agitateurs magnétiques revêtus de PTFE sont stables pour de nombreuses applications à usage général. Les barreaux sont en forme de croix pour une meilleure action d’agitation.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Description
À utiliser avec des récipients, cuves, agitateurs et plaques chauffantes à agitation. Les agitateurs magnétiques revêtus de PTFE sont stables pour de nombreuses applications à usage général. Les barreaux sont en forme de croix pour une meilleure action d’agitation.
- Agitateur magnétique à usage général stable
- Fournit un vortex profond et silencieux, même à des vitesses relativement élevées
- Autoclavables
Spécification
0,375 po | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
5 mm | |
Blanc | |
0,375 po | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Croix |
PTFE | |
10 x 10 x 5 mm | |
Barreaux d’agitation en croix en PTFE | |
5/boîte | |
10 mm | |
Oui | |
10 mm |