Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE en forme de croix
À utiliser avec des récipients, cuves, agitateurs et plaques chauffantes à agitation. Les agitateurs magnétiques revêtus de PTFE sont stables pour de nombreuses applications à usage général. Les barreaux sont en forme de croix pour une meilleure action d’agitation.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.04512kg
Code produit. 11828942
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
À utiliser avec des récipients, cuves, agitateurs et plaques chauffantes à agitation. Les agitateurs magnétiques revêtus de PTFE sont stables pour de nombreuses applications à usage général. Les barreaux sont en forme de croix pour une meilleure action d’agitation.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Offre un vortex silencieux et profond même à des vitesses relativement élevées
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
1,25 po
30 x 30 x 10 mm
Blanc
1,25 po
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS)
Croix
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
10 mm
2/boîte
30 mm
Oui
30 mm