missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CRTAM Antibody (1C11E10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-27154-0.025ml
246.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CRTAM Monoclonal antibody specifically detects CRTAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot
Spécification
| CRTAM | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000 | |
| CD355 antigen, class I MHC restricted T cell associated molecule, class-I MHC-restricted T cell associated molecule, Class-I MHC-restricted T-cell-associated molecule, cytotoxic and regulatory T cell molecule, cytotoxic and regulatory T-cell molecule | |
| Purified recombinant fragment of human CRTAM (AA: extra 18-287) expressed in E. Coli. | |
| 0.025 mL | |
| Immunology | |
| 56253 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Western Blot | |
| 1C11E10 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu