Learn More
CRTAP Antibody (2G5), Novus Biologicals™
Code produit 18367838 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18367838 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18367838 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00010491M02
Mouse Monoclonal Antibody
CRTAP Monoclonal antibody specifically detects CRTAP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CRTAP
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2G5
Conjugué Unconjugated
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène NP_006362
Alias de gène cartilage associated protein, cartilage-associated protein, CASPLEPREL3, leprecan-like 3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène CRTAP (NP_006362, 307 a.a. ~ 401 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. KLNDLKNAAPCAVSYLLFDQNDKVMQQNLVYYQYHRDTWGLSDEHFQPRPEAVQFFNVTTLQKELYDFAKENIMDDDEGEVVEYVDDLLELEETS
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10491
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ