Learn More
Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
Marque: Welch™ 3242-00
Description
- Pompe à vide rotative à deux étages Welch Gardner Denver CRVpro
- La pompe à vide robuste CRVpro appartient à la nouvelle génération de pompes à palettes rotatives à deux étages à haute performance Welch.
- La pompe s’imprime avec sa longue durée de vie, sa fiabilité absolue et ses faibles exigences d’entretien.
- Ceci a été permis grâce à 3 innovations majeures :
- Sa faible température de fonctionnement, qui ralentit les processus de corrosion potentiels et réduit la consommation d’huile.
- Son grand réservoir d’huile assure une faible concentration chimique, ce qui contribue à la prolongation des intervalles d’échange d’huile.
- Son revêtement intérieur spécial augmente la résistance chimique de la pompe.
- Livraison : Pompe avec moteur, 3 cordons de conduite (EU/UK/US), 2 litres d’huile, anneau de centrage avec piège à poussière, anneau de centrage, 2 anneaux de serrage.
Spécification
Pompe avec moteur, 3 cordons de conduite (EU/UK/US), 2 litres d’huile, anneau de centrage avec piège à poussière, anneau de centrage, 2 anneaux de serrage | |
cUL et CE | |
CRVpro 24 | |
40°C | |
50/60 Hz | |
15,3 CFM, 436 l/min | |
3 x 10-3 mbar (2 x 10-3 torr) |
1450 tr/min | |
22,4 x 8,1 x 11,4 in | |
84,9 lb | |
10°C | |
Pompe à aube rotative | |
2200 mL | |
230 V |