Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ LMT-55 avec configuration à trois arrêts
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure Tygon™ LMT-55 Saint Gobain Performance Plastics™ avec configuration à trois arrêts supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 070535-07-ND
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.02880kg
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Tubing | |
0.03 in. | |
Tygon R3607 | |
38,1 cm | |
0,90 mm | |
-50deg;C | |
0,64 x 0,90mm | |
74°C |
Orange/Orange | |
0,64 mm | |
1.25 ft. | |
0.04 in. | |
Pour la distribution d’échantillons et de réactifs, les dosages biologiques et chimiques et l’analyse de l’eau et des sols | |
12/boîte | |
Orange / Blanc |