Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ LMT-55 avec configuration à trois arrêts
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure Tygon™ LMT-55 Saint Gobain Performance Plastics™ avec configuration à trois arrêts supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
70.45€ - 96.95€
Spécification
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
---|---|
MaxOperatingTempMetric | 74°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Couleur | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Couleur | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12340160
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-00-ND |
0,13 mm | 0,90 mm | Orange/Orange | 38,1 cm |
72.70€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11704648
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-05-ND |
0,51 mm | 0,90 mm | Orange / jaune | 38,1 cm |
70.45€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11714648
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-07-ND |
0,64 mm | 0,90 mm | Orange / Blanc | 38,1 cm |
70.45€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15103216
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-13-ND |
1,14 mm | 0,85 mm | Rouge / rouge | 38,1 cm |
70.45€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11734648
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-15-ND |
1,30 mm | 0,85 mm | Gris/Gris | 38,1 cm |
70.45€
12 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15183206
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-18-ND |
1,65 mm | 0,85 mm | Bleu / bleu | 38,1 cm |
94.30€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11749744
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-25-ND |
3,17 mm | 0,85 mm | Noir / blanc | 38,1 cm |
92.90€
12 pièces |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10773816
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-16-ND |
1,42 mm | 0,90 mm | Transparent | 38,1 cm |
70.45€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|
13474815
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-11-ND |
1,02 mm | 0,85 mm | Transparent | 10 m |
70.45€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15123216
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-23-ND |
2,54 mm | 0,85 mm | Transparent | 10 m |
88.65€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15133216
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-24-ND |
2,79 mm | 0,85 mm | Transparent | 10 m |
96.95€
12 pièces |
N/A | ||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15171773
|
Saint Gobain Life Sciences
070535-17-ND |
1,52 mm | 0,85 mm | Transparent | 10 m |
95.30€
12 pièces |
N/A | |
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
-50°C | |
74°C |