Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ LMT-55 sans configuration
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure Tygon™ LMT-55 Saint Gobain Performance Plastics™ sans configuration supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 070534-09L-ND
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15123226
  • 73.30€ / 10m
Expédition estimée: 28-06-2024
Description
  • La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminant
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
  • Sans BPA ni phtalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
Applications typiques
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Aliments et boissons
  • Applications biopharmaceutiques
  • Appareils analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Spécification
Tubing
Orange / Orange
0,89 mm
0.1 in.
32.8 ft.
0.03 in.
Pour la distribution d’échantillons et de réactifs, les dosages biologiques et chimiques et l’analyse de l’eau et des sols
-50°C
0,89 x 0,85mm
55 (Shore A)
165.2°F
USP classe VI
0.04 in.
Tygon R3607
2,59 mm
1000 cm
0,85 mm
-58°F
1 de chaque
Transparent
Flexible
74°C