Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ LMT-55 sans configuration
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure Tygon™ LMT-55 Saint Gobain Performance Plastics™ sans configuration supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
73.30€ - 97.35€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Matériau | Tygon R3607 |
Longueur totale (impériale) | 32.8 ft. |
Longueur totale (métrique) | 1000 cm |
À utiliser avec (application) | Pour la distribution d’échantillons et de réactifs, les dosages biologiques et chimiques et l’analyse de l’eau et des sols |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15113226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-07L-ND |
Orange / Blanc | 0,64 mm |
73.30€
10m |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15153226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-10L-ND |
Blanc/Noir | 0,95 mm |
73.30€
10m |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15183226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-13L-ND |
Rouge / rouge | 1,14 mm |
73.30€
10m |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10092393
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-18L-ND |
Bleu / bleu | 1,65 mm |
73.30€
10m |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15183216
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-05L-ND |
Orange / jaune | 0,51 mm |
73.30€
10m |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15123226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-09L-ND |
Transparent | 0,89 mm |
73.30€
10m |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15133236
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-21L-ND |
Violet / Violet | 2,06 mm |
73.30€
10m |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15133226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-11L-ND |
Transparent | 1,02 mm |
97.35€
10m |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12068908
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-24L-ND |
Violet / blanc | 2,79 mm |
77.35€
10m |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Aliments et boissons
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Tubing | |
32.8 ft. | |
Pour la distribution d’échantillons et de réactifs, les dosages biologiques et chimiques et l’analyse de l’eau et des sols | |
-50°C | |
165.2°F |
Tygon R3607 | |
1000 cm | |
-58°F | |
1/boîte | |
74°C |