Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité à une porte CS-CLASSIC
Pour le stockage sûr et approprié de produits chimiques non inflammables et de substances toxiques dans les zones de travail.
678.40€ - 699.60€
Spécification
Certifications/Conformité | TRGS 510 |
---|---|
Dimensions (P x L x H) | 520 x 545 x 1105 mm |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 493 x 486 x 990 mm |
Matériau | Acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15746018
|
Asecos™
3055704030565 |
Jaune |
678.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15779739
|
Asecos™
3055704130567 |
Gris clair |
699.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Construction robuste et durable – construction robuste entièrement soudée pour satisfaire les exigences industrielles élevées
- Corps extérieur résistant aux rayures de haute qualité
- Construction de portes à double paroi
- Conforme à la norme TRGC 510
- Disponible avec des portes à double ou simple battant
- Conception moderne bicolore
- Ventilation – prête à être connectée à un système d’évacuation technique (DN 75), ventilation naturelle dans le fond de l’armoire
- Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
- L’équipement intérieur disponible comprend des étagères réglables en hauteur, des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
- Surface texturée avec revêtement en poudre
- Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec un verrou cylindrique intégré dans la poignée tournante
Spécification
TRGS 510 | |
493 x 486 x 990 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage de substances non inflammables et toxiques | |
1 |
520 x 545 x 1105 mm | |
Acier | |
Ailette | |
Étagères : 50 kg chacune, insert : 50 kg, bac de 22 L, charge maximale : 400 kg | |
Revêtement en poudre |