Learn More
CSAD Antibody, R&D Systems™
Code produit 18610305 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610305 50 μg 50µL
18643022 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18610305 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP29731250ul
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CSAD Polyclonal specifically detects CSAD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CSAD
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.0)
Alias de gène CSDMGC119355, cysteine sulfinic acid decarboxylase, Cysteine-sulfinate decarboxylase, EC 4.1.1, EC 4.1.1.29, FLJ44987, FLJ45500, MGC119354, MGC119357, PCAP, P-selectin cytoplasmic tail-associated protein, Sulfinoalanine decarboxylase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CSAD fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51380
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus