missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CSK Antibody (5F3), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
217.00€ - 498.00€
Spécification
| Antigène | CSK |
|---|---|
| Clone | 5F3 |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18621646
|
Novus Biologicals
NBP2-37651-0.025ml |
0.025 mL |
217.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18196008
|
Novus Biologicals
NBP2-37651 |
0.1 mL |
498.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CSK Monoclonal specifically detects CSK in Human, Mouse, Rat, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spécification
| CSK | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat, Monkey, Primate | |
| C-Src kinase, c-src tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, MGC117393, Protein-tyrosine kinase CYL, tyrosine-protein kinase CSK | |
| CSK | |
| IgG1 | |
| Unpurified |
| 5F3 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Cycle and Replication, Signal Transduction | |
| Ascites with 0.03% Sodium Azide | |
| 1445 | |
| Purified recombinant fragment of human CSK expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 50 kDa |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit