missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CSMD3 Polyclonal antibody specifically detects CSMD3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | CSMD3 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formule | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gène | CUB and sushi domain-containing protein 3, CUB and Sushi multiple domains 3, KIAA1894CUB and sushi multiple domains protein 3 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 220-440 of human CSMD3 (NP_937756.1). ANSVNTASWDFPVPICRAEDACGGTMRGSSGIISSPSFPNEYHNNADCTWTIVAEPGDTISLIFTDFQMEEKYDYLEIEGSEPPTIWLSGMNIPPPIISNKNWLRLHFVTDSNHRYRGFSAPYQGSSTLTHTTSTGELEEHNRTTTGAIAVASTPADVTVSSVTAVTIHRLSEEQRVQVTSLRNSGLDPNTSKDGLSPHPADTQSTRRRPRHAEQIERTKE |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?