Learn More
CSNK2A1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
| Antigène | CSNK2A1 |
|---|---|
| Clone | 1D5E8 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30234782
|
Proteintech
68200-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150µL Économisez 61.00€ 14% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30234569
|
Proteintech
68200-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 16.00€ 11% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CSNK2A1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CSNK2A1. This antibody recognizes human, rabbit antigen. The CSNK2A1 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.Spécification
| CSNK2A1 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 1457 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 1D5E8 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Rabbit | |
| CK2A1; CKII | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Monoclonal Antibody |