Learn More
CSPP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 463.00€
Spécification
| Antigène | CSPP |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:1000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18649571
|
Novus Biologicals
NBP2-92596-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18694362
|
Novus Biologicals
NBP2-92596-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.01mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CSPP Polyclonal antibody specifically detects CSPP in Human, Mouse samples. It is validated for Western BlotSpécification
| CSPP | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 79848 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| Centrosome And Spindle Pole Associated Protein 1, Centrosome And Spindle Pole-Associated Protein 1, CSPP1, FLJ22490 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 962-1221 of human CSPP1 (NP_079066.5). QSPKGLDAATFQNVHDFNELKDRDSETRVDLKFMYLDPPRDHHTLEIQQQALLREQQKRLNRIKMQEGAKVDLDAIPSAKVREQRMPRDDTSDFLKNSLLESDSAFIGAYGETYPAIEDDVLPPPSQLPSARERRRNKWKGLDIDSSRPNVAPDGLSLKSISSVNVDELRVRNEERMRRLNEFHNKPINTDDESSLVDPDDIMKHIGDDGSNSVATEPWLRPGTSETLKRFMAEQLNQEQQQIPGKPGTFTWQGLSTAHG | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |