Learn More
CTBP2 Antibody (SR1810), Novus Biologicals™
Code produit 18610755 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610755 100 μg 100µL
18662225 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18610755 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP322415100ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
CTBP2 Monoclonal specifically detects CTBP2 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CTBP2
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1810
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène CtBP2, C-terminal binding protein 2, 10ribeye, C-terminal-binding protein 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from CTBP2 (Uniprot #: P56545)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication, Wnt Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1488
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus