Learn More
CTDSP1 Monoclonal Antibody (OTI1A10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA502246S
Description
CTDSP1 Monoclonal antibody specifically detects CTDSP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western BlotSpécification
| CTDSP1 | |
| Monoclonal | |
| 0.61 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P25685 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3337 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI1A10 | |
| Unconjugated | |
| DNAJB1 | |
| carboxy-terminal domain RNA polymerase II polypeptide A small phosphatase 1; CTD; CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) small phosphatase 1; CTD small phosphatase 1; Ctdsp1; GIP; golli-interacting protein; Nif3; Nliif; NLI-IF; NLI-interacting factor 3; Nuclear LIM interactor-interacting factor 3; SCP1; small CTD phosphatase 1; Small C-terminal domain phosphatase 1 | |
| Full length human recombinant protein of human DNAJB1 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.