missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CTLA-4 Monoclonal antibody specifically detects CTLA-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Spécification
Spécification
| Antigène | CTLA-4 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 2188B |
| Conjugué | DyLight 550 |
| Dilution | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | CD, CD152 antigen, CD152IDDM12, CD28, celiac disease 3, CELIAC3, CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4, GRD4, GSE, ICOS, ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CTLA-4, Ala37-Phe162, Accession # P16410 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?