Learn More
Sartorius™ Balance de précision Cubis™ MSU avec pare-vent manuel
Associe un contrôle à clé classique au plus large éventail de fonctions de performances et de technologies. La balance de précision Sartorius™ Cubis™ MSU avec pare-vent manuel est une solution universelle pour des pesées en laboratoire sûres et fiables. Plusieurs capacités disponibles
Marque: Sartorius™ MSU623P-000-DE
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
Balance de laboratoire Cubis• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
Spécification
ISO, FDA/USP, GxP | |
4 mg | |
High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom | |
Grams | |
Manual Draft Shield | |
Assisted | |
≤1 sec. | |
MSU623P | |
1, 2, 4 mg | |
5°C to 40°C | |
Precision Balance | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5% | |
7 w | |
50/60 Hz |
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS | |
150, 300, 620 g | |
1, 2, 5 mg | |
Cubis™ now covers the entire range from the | |
IP 54 | |
≤±5 mg | |
1 g | |
Square | |
≤0.8 sec. | |
200 g | |
191 x 193 x 172 mm | |
140 mm | |
172 mm | |
140 mm | |
100/240 V | |
1 A |