Learn More
Sartorius™ Balance de précision Cubis™ MSU avec pare-vent manuel
Associe un contrôle à clé classique au plus large éventail de fonctions de performances et de technologies. La balance de précision Sartorius™ Cubis™ MSU avec pare-vent manuel est une solution universelle pour des pesées en laboratoire sûres et fiables. Plusieurs capacités disponibles
5084.00€ - 8334.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO, FDA/USP, GxP |
---|---|
Type de connexion | RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS |
Type d’affichage | High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom |
À utiliser avec (application) | Cubis™ now covers the entire range from the |
Comprend | Manual Draft Shield |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10401825
|
Sartorius™
MSE1203S-000-DE |
MSU1203S | 1,2 kg | 1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10146024
|
Sartorius™
MSU1203S-000-DE |
MSU1203S | 1,2 kg | 1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10749345
|
Sartorius™
MSU623S-000-DE |
MSU623S | 620 g | 1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10752037
|
Sartorius™
MSE623S-000-DE |
MSU623S | 620 g | 1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10577025
|
Sartorius™
MSU323S-000-DE |
MSU323S | 320 g | 1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10379414
|
Sartorius™
MSE2203S-000-DE |
MSU2203S | 2,2 kg | 1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10105184
|
Sartorius™
MSU2203S-000-DE |
MSU2203S | 2,2 kg | 1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10248154
|
Sartorius™
MSU623P-000-DE |
MSU623P | 150, 300, 620 g | 1, 2, 5 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les balances MSU font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de 2nde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte.
- Conforme aux normes, offre une fiabilité sans compromis des résultats de pesée
- Un temps de mesure court entraîne un gain de temps pour chaque mesure
- Fonction de mise à niveau motorisée Q-Level : offre un support précieux pour toujours garder la balance à niveau
- Sont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique
- Q-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée
- Interfaces disponibles : Bluetooth, RS232C 9 broches avec port PS2 ou port RS232C 25 broches supplémentaire
- Le plateau de pesée peut être rapidement et facilement démonté et nettoyé sans compromettre la stabilité
- Peut être démontée et nettoyée rapidement et facilement sans compromettre l’unité
- Protection contre la poussière et l’eau
- Disponible avec un pare-vent manuel en verre avec revêtement antistatique
- Fournie avec un certificat de conformité aux spécifications
- Grand écran monochrome haute résolution inclinable et amovible
- Fonctionnement par clé ; actionnement par clic et activation précise des fonctions
- Associe un contrôle à clé classique à une large gamme de fonctions de performances
- Fournie de série avec les interfaces de communication USB, RS232C à 25 broches et Ethernet intégrées, ainsi qu’un lecteur de carte SD intégré pour le stockage et le transfert pratiques des données
- Q-Guide : nouvelle gestion des tâches et des utilisateurs prise en charge par l’assistant pour un fonctionnement et une programmation aisés
- Sécurité et fiabilité des résultats garanties grâce à la conformité Advanced Pharma par la gestion des utilisateurs/mots de passe, la fonction de suivi d’audit, les messages d’alerte et les fonctions de rappel
- Applications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation, détermination de la densité, totalisation, pesée de contrôle, seconde mémoire de tare, identificateurs individuels (ID), calculs, statistiques, fonctions avec minuterie
Especificaciones
ISO, FDA/USP, GxP | |
High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom | |
Manual Draft Shield | |
Assisted | |
Square | |
Precision Balance | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5% | |
7 w | |
50/60 Hz |
RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS | |
Cubis™ now covers the entire range from the | |
IP 54 | |
1 g | |
5°C to 40°C | |
191 x 193 x 172 mm | |
140 mm | |
172 mm | |
140 mm | |
100/240 V | |
1 A |