Learn More
Sartorius™ Balance de précision Cubis™ MSU avec pare-vent manuel
Associe un contrôle à clé classique au plus large éventail de fonctions de performances et de technologies. La balance de précision Sartorius™ Cubis™ MSU avec pare-vent manuel est une solution universelle pour des pesées en laboratoire sûres et fiables. Plusieurs capacités disponibles
Marque: Sartorius™ MSU623S-000-DE
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
pLes balances MSU font partie de la série d’équipements modulaires Cubis qui intègre une nacelle de pesée monolithique de 2nde génération usinée avec précision afin d’offrir une précision accrue et une réponse ultra-rapide pour des résultats rapides avec une répétabilité exceptionnelle. Cubis est la première et la seule balance à vérifier, exécuter et documenter automatiquement sa mise à niveau exacte./pulliConforme aux normes, offre une fiabilité sans compromis des résultats de pesée/liliUn temps de mesure court entraîne un gain de temps pour chaque mesure/liliFonction de mise à niveau motorisée Q-Level : offre un support précieux pour toujours garder la balance à niveau/liliSont dotées de l’étalonnage isoCAL, une fonction d’étalonnage / réglage entièrement automatique/liliQ-Pan : minimise automatiquement les erreurs de chargement hors centre pour optimiser la précision de pesée/liliInterfaces disponibles : Bluetooth, RS232C 9 broches avec port PS2 ou port RS232C 25 broches supplémentaire/liliLe plateau de pesée peut être rapidement et facilement démonté et nettoyé sans compromettre la stabilité/liliPeut être démontée et nettoyée rapidement et facilement sans compromettre l’unité/liliProtection contre la poussière et l’eau/liliDisponible avec un pare-vent manuel en verre avec revêtement antistatique/liliFournie avec un certificat de conformité aux spécifications/li/ulbUnité d’affichage et de commande MSU/bulliGrand écran monochrome haute résolution inclinable et amovible/liliFonctionnement par clé ; actionnement par clic et activation précise des fonctions/liliAssocie un contrôle à clé classique à une large gamme de fonctions de performances/liliFournie de série avec les interfaces de communication USB, RS232C à 25 broches et Ethernet intégrées, ainsi qu’un lecteur de carte SD intégré pour le stockage et le transfert pratiques des données/liliQ-Guide : nouvelle gestion des tâches et des utilisateurs prise en charge par l’assistant pour un fonctionnement et une programmation aisés/liliSécurité et fiabilité des résultats garanties grâce à la conformité Advanced Pharma par la gestion des utilisateurs/mots de passe, la fonction de suivi d’audit, les messages d’alerte et les fonctions de rappel/liliApplications : Pesée de base, pesée en pourcentage, moyenne (pesée animale), conversion d’unités de masse, comptage, formulation, détermination de la densité, totalisation, pesée de contrôle, seconde mémoire de tare, identificateurs individuels (ID), calculs, statistiques, fonctions avec minuterie/li/ulSpécification
ISO, FDA / USP, GxP | |
2 mg | |
Noir et blanc haute résolution, 5,7 po Monochrome | |
Grammes | |
Pare-vent manuel | |
Assisté | |
le;1°s. | |
MSU623S | |
1 mg | |
5 à 40deg;C | |
Balances de précision | |
193 mm | |
172 mm | |
191mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 VCC plusmn; 5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris | |
620 g | |
1 mg | |
Cubistrade; couvre maintenant toute la gamme | |
54 | |
le;plusmn;2 mg | |
1 g | |
Carré | |
le;0,8 s | |
200 g | |
191 x 193 x 172 mm | |
140 mm | |
172 mm | |
140mm | |
100/240 V | |
1 A |