Learn More
CUL2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène CUL2
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16807733
Afficher les documents
Proteintech
10981-2-AP-20UL
20 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16897723
Afficher les documents
Proteintech
10981-2-AP-150UL
150 μL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Stem cells offer a therapeutic promise for many diseases. In the case of diabetes, stem cells offer the promise that beta cells may be generated ex vivo for the possible transplantation and cure of Type I diabetes (Couri CE, et al.). For this to happen, stem cells will need to be isolated and expanded, they will need to be differentiated toward the beta cell lineage, and the differentiated cell progeny used for transplantation may need to be isolated from complex cell mixtures following differentiation. Appropriate markers targeting cell surface molecules on developing and mature pancreatic cells will be required for such research.
Spécification
Spécification
CUL2
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q13617
8453
CUL2 Fusion Protein Ag1434
Primary
-20°C
CUL2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CUL 2, CUL2, cullin 2
CUL2
IgG
Antigen Affinity Chromatography