Learn More
Fisherbrand™ Flacon de culture cellulaire Erlenmeyer en verre avec col cannelé
Cultivez vos tissus à l’aide du flacon de culture cellulaire Erlenmeyer en verre Fisherbrand™ à col cannelé. Il est conçu pour garantir l’uniformité, la santé des cellules et la reproductibilité avec la surface et les accessoires que vous recherchez pour un flacon de culture tissulaire.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.05000kg
Description
- Col cannelé
- Pour les cellules adhérentes ou en suspension
- le bouchon à 1/3 de tour permet un fonctionnement à une seule main
Spécification
1000 ml | |
Col incliné | |
130 mm |
Acier inoxydable | |
Conique |