Learn More
Greiner Bio-One Tubes de culture avec bouchons d’aération à deux positions
En PP pour une excellente résistance thermique, mécanique et chimique. Les tubes de culture Greiner Bio-One™ avec bouchons de ventilation à deux positions sont parfaits pour le stockage des échantillons chimiques et biologiques. Le bouchon à deux positions garantit à la fois la ventilation et une fermeture parfaitement étanche.
463.00€ - 911.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Bouchon | Oui |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | EN ISO 10993 |
Forme | Fond rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10574991
|
Greiner Bio-One
187262 |
14 mL | 18 mm |
512.00€
1000 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10171942
|
Greiner Bio-One
115261 |
5 mL | 12 mm |
463.00€
1000 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10287441
|
Greiner Bio-One
115262 |
5 mL | 12 mm |
911.00€
2000 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10018820
|
Greiner Bio-One
184261 |
10 mL | 17 mm |
531.00€
1000 pièces |
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Le bouchon d’aération à deux positions remplit deux fonctions :
- Fixez légèrement pour une ventilation uniforme du contenu du tube
- Fixez fermement en appuyant plus loin dans le bouchon pour une fermeture étanche du tube
- Graduations et zone d’écriture
- Stérile
Spécification
Naturel | |
Oui | |
Fond rond |
Oui | |
EN ISO 10993 |