Learn More
Fisherbrand™ Anneaux découpés
Avec section découpée pour faciliter le retrait de l’équipement.
23.30€
Spécification
Matériau | Acier doux |
---|---|
Type de produit | Anneau Stativ |
Description | Section découpée |
Finition | Acier zingué |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10173744
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
23.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10778675
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
23.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La longueur de la tige jusqu’au centre de la noix de serrage est d’environ 60 mm
- Fabriqués en acier doux avec des joints soudés
- Zingué
Spécification
Acier doux | |
Anneau Stativ | |
Section découpée | |
Acier zingué |