Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire CW désactivée
Marque: Macherey-Nagel™ 723562.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,53 mm | |
0,8 mm | |
250°C | |
1 de chaque |
Colonne capillaire désactivée | |
Préparation de colonnes capillaires | |
25 m |