missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXC-ELR Antibody (Lilly patent anti-Pan-ELR+), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-28036CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CXC-ELR Monoclonal antibody specifically detects CXC-ELR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| CXC-ELR | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Lilly patent anti-Pan-ELR+ | |
| PBS | |
| CXC-ELR | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG4 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu