missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL1/2/3/GRO Antibody (29702), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Code produit 18647733 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18647733 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18647733 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2761A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL1/2/3/GRO Monoclonal antibody specifically detects CXCL1/2/3/GRO in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CXCL1/2/3/GRO
Applications Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 29702
Conjugué APC
Dilution Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène FSP, GRO1, GROa, MGSA, MGSA-a, NAP-3, SCYB1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human CXCL3, Ala35-Asn107, Accession # P19876
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2919
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.