Learn More
CXCL12/SDF-1 beta Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Code produit 18352836 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18352836 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18352836 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305873AF350
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
CXCL12/SDF-1 beta Polyclonal specifically detects CXCL12/SDF-1 beta in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CXCL12/SDF-1 beta
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 350
Dilution Western Blot, ELISA
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène hSDF-1beta, SDF 1beta, SDF1B
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 beta (P40224-1; Lys22-Lys89).
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6387
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG