missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXCL4/PF4 Antibody (U.Penn. patent anti-PF4) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-27973JF525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CXCL4/PF4 Monoclonal antibody specifically detects CXCL4/PF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| CXCL4/PF4 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| chemokine (C-X-C motif) ligand 4, C-X-C motif chemokine 4, CXCL4iroplact, Iroplact, MGC138298, Oncostatin-A, PF-4, platelet factor 4, SCYB4oncostatin-A | |
| CXCL4/ PF4 | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins, Cancer, Cardiovascular Biology, Signal Transduction | |
| 5196 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| U.Penn. patent anti-PF4 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu