missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL9/MIG Antibody (277), FITC, Novus Biologicals™

Code produit 18233069 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18233069 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18233069 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290453F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

CXCL9/MIG Monoclonal specifically detects CXCL9/MIG in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CXCL9/MIG
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 277
Conjugué FITC
Dilution ELISA
Formule PBS
Alias de gène chemokine (C-X-C motif) ligand 9, CMK, crg-10, C-X-C motif chemokine 9, Gamma-interferon-induced monokine, Humig, MIGSmall-inducible cytokine B9, monokine induced by gamma interferon, SCYB9Monokine induced by interferon-gamma
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse CXCL9/MIG (P18340; Thr22-Thr126).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4283
Spécificité du test Has cross-reactivity in ELISA with: Human CXCL9 No cross-reactivity in ELISA with: Mouse CXCL2 Human CXCL2
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.