Learn More
Novus Biologicals™ CXCL9/MIG Antibody (Novimmune patent anti-CXCL9) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals™ NBP3-28413-100ug
missing translation for 'nacreCode'NA.46
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30045612
  • 338.00€ / 100µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CXCL9/MIG Monoclonal antibody specifically detects CXCL9/MIG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CXCL9/MIG
Monoclonal
Unconjugated
Q07325
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Novimmune patent anti-CXCL9
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
chemokine (C-X-C motif) ligand 9, CMK, crg-10, C-X-C motif chemokine 9, Gamma-interferon-induced monokine, Humig, MIGSmall-inducible cytokine B9, monokine induced by gamma interferon, SCYB9Monokine induced by interferon-gamma
CXCL9
100 μg
Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Signal Transduction
4283
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato