missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR1/IL-8RA Antibody (42705) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Code produit 18550699 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18550699 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18550699 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB330I

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR1/IL-8RA Monoclonal antibody specifically detects CXCR1/IL-8RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CXCR1/IL-8RA
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 42705
Conjugué Janelia Fluor 549
Dilution Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-reported
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD128, CD181, CD181 antigen, CDw128aC-C, chemokine (C-X-C motif) receptor 1, CKR-1, CMKAR1, C-X-C chemokine receptor type 1, CXC-R1, CXCR-1, High affinity interleukin-8 receptor A, IL-8 receptor type 1, IL-8R A, IL8R1, IL8RAC-C-CKR-1, IL8RBA, interleukin 8 receptor, alpha, interleukin-8 receptor type 1, interleukin-8 receptor type A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR1/IL-8 RA, Met1-Leu350, Accession # AAA59159
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3577
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.