Learn More
CXCR1/IL-8RA Antibody (MM0221-7D22), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-12237PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CXCR1/IL-8RA Monoclonal specifically detects CXCR1/IL-8RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| CXCR1/IL-8RA | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| AAA59159 | |
| CXCR1 | |
| Human recombinant CXCR1/IL-8RA | |
| 0.1 mL | |
| Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 3577 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Blocking Assay | |
| MM0221-7D22 | |
| Flow Cytometry | |
| CD128, CD181, CD181 antigen, CDw128aC-C, chemokine (C-X-C motif) receptor 1, CKR-1, CMKAR1, C-X-C chemokine receptor type 1, CXC-R1, CXCR-1, High affinity interleukin-8 receptor A, IL-8 receptor type 1, IL-8R A, IL8R1, IL8RAC-C-CKR-1, IL8RBA, interleukin 8 receptor, alpha, interleukin-8 receptor type 1, interleukin-8 receptor type A | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu