missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXCR2/IL-8RB Antibody (MM0222-7J40), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-12413CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CXCR2/IL-8RB Monoclonal antibody specifically detects CXCR2/IL-8RB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),CyTOF,Neutralization
Spécification
| CXCR2/IL-8RB | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD182 antigen, CDw128b, chemokine (C-X-C motif) receptor 2, chemokine (CXC) receptor 2, C-X-C chemokine receptor type 2, CXC-R2, CXCR-2, CXCR2 gene for IL8 receptor type B, GRO/MGSA receptor, High affinity interleukin-8 receptor B, IL-8 receptor type 2, IL-8R B, IL8R2, IL8RA, interleukin 8 receptor B, interleukin 8 receptor type 2, interleukin-8 receptor type B | |
| Human recombinant CXCR2/IL-8RB | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Myeloid derived Suppressor Cell | |
| 3579 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| MM0222-7J40 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu