Learn More
CXCR3 Antibody (868013R) [FITC], R&D Systems™
Code produit 18609973 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609973 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18609973 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB8109RF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.14€
    559.65€ / 0.1mL
    Économisez 69.49€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CXCR3 Monoclonal specifically detects CXCR3 in Rat samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CXCR3
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 868013R
Conjugué FITC
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CD183, CD183 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 3, chemokine (C-X-C) receptor 3, CKR-L2IP-10 receptor, CMKAR3, C-X-C chemokine receptor type 3, CXC-R3, CXCR-3, G protein-coupled receptor 9CD182, GPR9Mig-R, Interferon-inducible protein 10 receptor, IP10 receptor, IP10-R, Mig receptor, MigR
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CXCR3, Accession # Q9J119
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2833
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus