missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR6 Antibody (879112), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30151080 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30151080 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30151080 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB8196CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR6 Monoclonal antibody specifically detects CXCR6 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CXCR6
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 879112
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène BONZOG-protein coupled receptor bonzo, CD186 antigen, CDw186, chemokine (C-X-C motif) receptor 6, C-X-C chemokine receptor type 6, CXC-R6, CXCR-6, G protein-coupled receptor, STRL33G-protein coupled receptor STRL33, TYMSTRCD186
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CXCR6
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10663
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.