missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXCR7/RDC-1 Antibody (11G8R), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB42273RB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CXCR7/RDC-1 Monoclonal antibody specifically detects CXCR7/RDC-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Spécification
| CXCR7/RDC-1 | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 11G8R | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog | |
| Human CXCR7 encoding plasmid, Accession # P25106 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, GPCR | |
| 57007 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu