missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXorf38 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 26921-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CXorf38 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CXorf38 | |
| CXorf38 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 159013 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.3 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8TB03 | |
| CXorf38 | |
| CXorf38 Fusion Protein Ag19527 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu