missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXXC1 Antibody (PSH01-54), Novus Biologicals™

Code produit 30113523 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30113523 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30113523 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP332183

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

CXXC1 Monoclonal antibody specifically detects CXXC1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CXXC1
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone PSH01-54
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200
Formule PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gène CFP1CXXC-type zinc finger protein 1, CGBPPHD finger and CXXC domain-containing protein 1, CpG binding protein, cpG-binding protein, CXXC finger 1 (PHD domain), CXXC finger protein 1, DNA-binding protein with PHD finger and CXXC domain, hCGBP, HsT2645, PCCX12410002I16Rik, PHF185830420C16Rik, SPP1, ZCGPC1, zinc finger, CpG binding-type containing 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein within Human CXXC1 aa 300-656. (Uniprot: Q9P0U4)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience, Unfolded Protein Response (UPR)
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 30827
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.