missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclin A2 Mouse anti-Human, Clone: 1C6C11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 66391-1-IG-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DCP1B is a core component of the mRNA decapping complex, a key factor in the regulation of mRNA decay.Spécification
| Cyclin A2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P20248 | |
| CCNA2 | |
| Cyclin A2 Fusion Protein Ag12765 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1C6C11 | |
| Unconjugated | |
| CCNA2 | |
| CCN1, CCNA, CCNA2, Cyclin A, Cyclin A2 | |
| Mouse | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 890 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu