missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclin A2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | Cyclin A2 |
|---|---|
| Concentration | 0.37 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16805515
|
Proteintech
27242-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16895505
|
Proteintech
27242-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DCP1B is a core component of the mRNA decapping complex, a key factor in the regulation of mRNA decay.Spécification
| Cyclin A2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P20248 | |
| 890 | |
| Cyclin A2 Fusion Protein Ag25666 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CCNA2 |
| 0.37 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CCN1, CCNA, CCNA2, Cyclin A, Cyclin A2 | |
| CCNA2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit